Kieselgel, Porengröße: 120 Å ≥99,99%, sphärisch 5 µm APS für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45810.06 45810.14
45810.06EA 145 EUR
45810.06 45810.14
Kieselgel, Porengröße: 120 Å ≥99,99%, sphärisch 5 µm APS für die HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4