Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
35915-1KG 35915-250G 35915-50G
SIAL35915-1KGEA 157 EUR
SIAL35915-1KG SIAL35915-250G SIAL35915-50G
Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Formel: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149404
CAS-Nummer: 51580-86-0
EINECS: 220-767-7
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III