Bis(trimethylsilyl)carbodiimid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A11670.06 A11670.14
A11670.06EA 95.1 EUR
A11670.06 A11670.14
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid ≥97%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid

Purity: 97% CAS No.: 1000-70-0 Molecular Formula: C7H18N2Si2 Formula Weight: 186.41 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Mild Melting Point: -23° Boiling Point: 163-164° Beilstein Reference: 2042082 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051538

Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Siedepunkt: 163…164 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0.823
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051538
CAS-Nummer: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR