Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
38370-100ML 38370-25ML 38370-500ML
SIAL38370-100MLEA 213 EUR
SIAL38370-100ML SIAL38370-25ML SIAL38370-500ML
Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
MDL Number: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN-Nummer: 2929
ADR: 6.1,II