Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

D125407-1KG D125407-100G D125407-25G D125407-5G
SIALD125407-1KGEA 1640 EUR
SIALD125407-1KG SIALD125407-100G SIALD125407-25G SIALD125407-5G
Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
MDL Number: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN-Nummer: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR