Dextran, M.W. ~ 70,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
31390-100G
31390-25G
31390-500G
SIAL31390-100GEA
392
EUR
SIAL31390-100G
SIAL31390-25G
SIAL31390-500G
Dextran, M.W. ~ 70,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS-Nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |