Bariumaluminat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
22642.22
22642.36
22642.22EA
70.4
EUR
22642.22
22642.36
Bariumaluminat, tech.
Barium aluminate
CAS No.: 12004-04-5
Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula)
Formula Weight: 561.98
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00049716
Formel:
Al₂BaO₄ Molekulargewicht: 255.29 g/mol Schmelzpunkt: 169.5…170 °C Dichte: 4.04 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049716 CAS-Nummer: 12004-04-5 EINECS: 234-445-9 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1 III |