X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
2315.2
2315.1
2315.3
2315.4
ROTH2315.2EA
0
EUR
ROTH2315.2
ROTH2315.1
ROTH2315.3
ROTH2315.4
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Molekulargewicht: 408.63 g/mol Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |