5-Amino-1-naphthalinsulfonsäure tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 5-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
A11433.14
A11433.22
A11433.14EA
41
EUR
A11433.14
A11433.22
5-Amino-1-naphthalinsulfonsäure tech. 90%, technische Qualität
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 90%
CAS No.: 84-89-9
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014315 CAS-Nummer: 84-89-9 EINECS: 201-571-0 Merck Index: 14,6404 |