Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
126225-100G 126225-500G
SIAL126225-100GEA 166 EUR
SIAL126225-100G SIAL126225-500G
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261