Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
22414.06 22414.14 22414.22
22414.06EA 34.3 EUR
22414.06 22414.14 22414.22
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
CAS No.: 5808-22-0 Molecular Formula: C10H6Na2O8S2.2H2O Formula Weight: 400.29 (364.26anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-White to Buff-Coloured Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3647189 Merck Reference: 14,2241 MDL No.: MFCD00150612
Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 14,2241