Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
06428-1
06428-2
06428-3
BMOL06428-1EA
0
EUR
BMOL06428-1
BMOL06428-2
BMOL06428-3
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Molekulargewicht: 817.65 g/mol Schmelzpunkt: 200 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS-Nummer: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |