Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
4421.1
4421.2
4421.3
ROTH4421.1EA
0
EUR
ROTH4421.1
ROTH4421.2
ROTH4421.3
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Molekulargewicht: 817.65 g/mol Schmelzpunkt: 200 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS-Nummer: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |