Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
415920010 415925000
ACRO415920010EA 197 EUR
ACRO415920010 ACRO415925000
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) 90%
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Molekulargewicht: 817.65 g/mol
Schmelzpunkt: 189 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %