3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
220202-1 220202-5
220202-1EA 189 EUR
220202-1 220202-5
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat, Millipore®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Molekulargewicht: 630.89 g/mol
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 82473-24-3