3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3649-1G
C3649-25G
C3649-500MG
C3649-5G
SIALC3649-1GEA
205
EUR
SIALC3649-1G
SIALC3649-25G
SIALC3649-500MG
SIALC3649-5G
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat, Sigma-Aldrich®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₈S Molekulargewicht: 630.89 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
82473-24-3 |