3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
A1099.0005
A1099.0050
A1099.0005EA
99.9
EUR
A1099.0005
A1099.0050
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Molekulargewicht: 614.89 g/mol Schmelzpunkt: 116 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS-Nummer: 75621-03-3 Merck Index: 13,02052 |