3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
220201-1EA 84.2 EUR
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Millipore®
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molekulargewicht: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052