3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
1479.1 1479.2 1479.3
ROTH1479.1EA 0 EUR
ROTH1479.1 ROTH1479.2 ROTH1479.3
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molekulargewicht: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052