3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
C5070-1G C5070-5G
SIALC5070-1GEA 131 EUR
SIALC5070-1G SIALC5070-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Sigma-Aldrich®
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molekulargewicht: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052