3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C9426-1G
C9426-5G
SIALC9426-1GEA
142
EUR
SIALC9426-1G
SIALC9426-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Sigma-Aldrich®
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Molekulargewicht: 614.89 g/mol Schmelzpunkt: 116 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS-Nummer: 75621-03-3 Merck Index: 13,02052 |