N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
186384-100G
186384-25G
SIAL186384-100GEA
205
EUR
SIAL186384-100G
SIAL186384-25G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel:
C₈H₁₄N₂O₄S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012992 CAS-Nummer: 536-47-0 EINECS: 208-636-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |