N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03121.0100 1.03121.9025
1.03121.0100EA 144 EUR
1.03121.0100 1.03121.9025
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Supelco®
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 184 - 186 °C
Molar Mass 262.33 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Boiling Point 274 - 275 °C (1013 hPa)
pH 2.1 - 2.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C