Lentivirale Kontrollpartikel
Lieferant: OriGene
TR30021V5
TR30021V
ORIGTR30021V5EA
1210
EUR
ORIGTR30021V5
ORIGTR30021V
Lentivirale Kontrollpartikel
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Lenti-Partikel tragen eine 29-Mer-Scrambled-Sequenzkassette und dienen als Negativkontrolle.
- Vorverpackte shRNA-Transduktionskontroll-(GFP)-Scramble-Partikel, bereit zur Transduktion
- Puro- oder Blasticidin-Selektionsmarker, gesteuert durch SV40
- GFP oder RFP als Reporter
Anwendungen: Überwachen Sie die Transduktionseffizienz, MOI-Optimierung und Nichtzielkontrolle.