AlphaTec® 87-118 Handschuhe aus Naturkautschuklatex
Lieferant: Ansell
87118/9.5 87118/10.5 87118/6.5 87118/7.5 87118/8.5
ANSE87118/9.5EA 56.9 EUR
ANSE87118/9.5 ANSE87118/10.5 ANSE87118/6.5 ANSE87118/7.5 ANSE87118/8.5
AlphaTec® 87-118 Handschuhe aus Naturkautschuklatex
Handschuhe
Handschuhe aus dickem Naturkautschuklatex, die strapazierfähigen Schutz und chemische Beständigkeit bieten.
  • Einfaches An- und Ausziehen und begrenztes Abfließen von Flüssigkeit
  • Rautenförmiges Griffmuster - Erhöhte Griffleistung
Diese Schutzhandschuhe verfügen außerdem über eine mit Perlen versehene Stulpe, die das An- und Ausziehen erleichtert und gleichzeitig verhindert, dass Tropfen über die Handschuhoberfläche hinausfließen, um das Handgelenk besser zu schützen.
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe sind mit einem rautenförmigen Griffmuster versehen und bieten ihren Trägern einen sicheren Halt für eine sichere Handhabung.
Diese AlphaTec®-Handschuhe bestehen aus flexiblem Naturlatex und sind mit einem Flockfutter aus 100% Baumwolle ausgestattet, das einen Teil des Schweißes absorbiert und Unannehmlichkeiten minimiert.
Empfohlen zum Befüllen/Leeren von Prozessanlagen, Laden von Rohmaterial, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessgeräten, zur Montage und Demontage von Geräten, Unterstützung & Wartung von Produktionslinien.
Anwendung: Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Zertifizierungen: EN ISO 21420:2020.