N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050
204340250
ACRO204340050EA
59.6
EUR
ACRO204340050
ACRO204340250
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid 99%
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid
Formel:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 217 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012971 CAS-Nummer: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to grey to purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |