1,4-Dibutylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L16396.03
L16396.09
L16396.03EA
43.7
EUR
L16396.03
L16396.09
1,4-Dibutylbenzol ≥97%
1,4-Dibutylbenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 1571-86-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -31°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1858055
MDL No.: MFCD01076591
Formel:
C₁₄H₂₂ Siedepunkt: 227 °C Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0.856 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076591 CAS-Nummer: 1571-86-4 |