N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Formel:
C₈H₁₇N₃·HCl Molekulargewicht: 191.7 g/mol Schmelzpunkt: 112…113 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012503 CAS-Nummer: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |