Trübungsstandards und Sets für Hach®-Trübungsmessgerät
Lieferant: Lovibond
48011050 48012050 48011150 48012950 48012912 48012312 48019712 48011512 48012012
LOVI48011050EA 134.9 EUR
LOVI48011050 LOVI48012050 LOVI48011150 LOVI48012950 LOVI48012912 LOVI48012312 LOVI48019712 LOVI48011512 LOVI48012012
Trübungsstandards und Sets für Hach®-Trübungsmessgerät
Standards Trübungsstandards
Die T-CAL®-Sets mit langzeitstabilen Primärstandards auf Formazinbasis werden in verschiedenen Konzentrationen angeboten und passen perfekt zu Ihrem Instrument zur Kalibrierung und Überprüfung.
  • Geeignet für Hach®-Instrumente
  • Stabilisierte Lösung mit langer Haltbarkeit
  • Vermeidung von Messfehlern durch genaues Mischen
  • Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler – keine Verdünnung erforderlich
  • Vermeiden Sie die Haftung des Anwenders im Zusammenhang mit unsachgemäßen Verdünnungen
  • Bis zu 24 Monate ab Herstellung kontinuierlich verwenden
T-CAL®-Trübungsstandards sind stabile Formazinstandards, die in gebrauchsfertigen Konzentrationen hergestellt werden, um genaue Trübungsmessungen zu gewährleisten. Alle Konzentrationen werden überprüft, um strenge Qualitätskontrollspezifikationen zu erfüllen, sind EPA- und ISO-konform für Berichtszwecke und sparen Ihnen garantiert Zeit. Als Primärstandard können T-CAL®-Trübungsstandards zur Kalibrierung oder Überprüfung von Trübungsmessgeräten aller Hersteller verwendet werden.
Zertifizierungen: Entspricht den Normen USEPA 180.1 und ISO 7027.