Perfection und Performance Laborkühlgeräte mit Innenraum aus Edelstahl, SRFvh und SRFvg
Lieferant: Liebherr
SRPVG6501 SRPVG6511 SRPVG8401 SRPVG8411 SRPVG1402 SRPVG1412 SRPVH6501 SRPVH6511 SRPVH8401 SRPVH8411 SRPVH1402 SRPVH1412
LIEBSRPVG6501EA 5199 EUR
LIEBSRPVG6501 LIEBSRPVG6511 LIEBSRPVG8401 LIEBSRPVG8411 LIEBSRPVG1402 LIEBSRPVG1412 LIEBSRPVH6501 LIEBSRPVH6511 LIEBSRPVH8401 LIEBSRPVH8411 LIEBSRPVH1402 LIEBSRPVH1412
Perfection und Performance Laborkühlgeräte mit Innenraum aus Edelstahl, SRFvh und SRFvg
Kühlschränke
Großvolumige Kühlschränke mit Glas-/Stahltür und Zwangsluftkühlung. Außenseite aus weißem Stahl und Innenseite aus Edelstahl. Wählen Sie zwischen zwei Optionen zur Temperaturstabilität, um unterschiedlichen Laboranforderungen gerecht zu werden. Die intuitiven Benutzeroberflächen bieten nützliche erweiterte Multifunktionalität, z. B. einen Wartungstimer, und die LED-Innenbeleuchtung sorgt für gute Sichtbarkeit des Inhalts dieser Großgeräte. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen zur vereinfachten Datenspeicherung, Temperaturkontrolle und Alarmsignale. Diese fortschrittlichen Laborkühlschränke verfügen außerdem über eine +2 °C-Sicherheitsvorrichtung, um empfindlichen Inhalt vor dem Einfrieren zu schützen.
  • Erweiterte Modellpalette für mehr Auswahl zur Erfüllung spezifischer Benutzeranforderungen
  • Hygienischer und langlebiger Innenraum aus Edelstahl mit einem 12-mm-Zugangsanschluss für externe Sonden
  • Elektronische oder mechanische Türschlösser für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen
  • Energieoptimierte Geräte für niedrigere Betriebskosten und zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele des Benutzers
  • Ausgestattet mit 100-mm-Rollen, von denen die beiden vorderen mit Bremsen ausgestattet sind, können diese schweren Einheiten zum Reinigen oder Umstellen leicht bewegt werden
  • Umluftkühlsystem mit Heißgasabtauung für sehr geringe interne Temperaturschwankungen
Alle Modelle sind sowohl in der Perfection- als auch in der Performance-Serie erhältlich. Die Glastürversionen sind für eine bessere Anzeigefläche und einen besseren Überblick über den Inhalt optimiert. Gitterroste mit 60 kg Fachlast, Lochblechböden als Zubehör zur Lagerung von Kleinteilen erhältlich.
Die Wahl der Temperaturstabilität, geprüft nach EN 60068-3, ist wichtig, wenn es um die Validierung von Geräten für Ihre Anwendung oder Anforderungen geht. Performance-Serie mit ±3 K Abweichung vom Sollwert. Perfection-Serie ±2 K Abweichung vom Sollwert und DIN 13277-Konformität. Beide mit Kalibrierfunktion.
Performance-Serie: Stromausfallalarm bei Rückkehr der Netzspannung. Perfection-Serie für maximale Inhaltssicherheit: Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall, Alarmhistorie (10 Ereignisse) und integrierter Datenlogger mit Echtzeituhr.
Performance Serie mit optionalem LAN/WLAN-Schnittstelle und lokaler API (optional via SmartModule). Perfection-Serie mit integriertem LAN/WLAN oder lokaler API zur kontinuierlichen Überwachung und mit USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers.
Zertifizierungen: Standards: IEC 61010-2-011 Standard-Kühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform. So ist sichergestellt, dass alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt sind und Sie und Ihr Team stets sicher sind. Perfection-Serie entspricht DIN 13277.