Axygen® HybridRack-Pipettenspitzen
Lieferant: Corning
ERF-10XT-R-S ERF-200NX-L-RS ERF-200NX-R-S ERF-20-L-R-S ERF-20-R-S ER-1000XT-R-S ER-10XT-R-S ER-200-R-S ER-300NX-R-S ER-300XT-R-S ERF-1000XT-L-R ERF-1000XT-R-S ERF-100-L-R-S ERF-100-R-S ERF-10XT-L-R-S ERF-300XT-L-RS ERF-300XT-R-S
613-7395EA 116 EUR
613-7395 613-7407 613-7398 613-7393 613-7396 613-7405 613-7401 613-7402 613-7403 613-7404 613-7406 613-7400 613-7394 613-7397 613-7392 613-7408 613-7399
Axygen® HybridRack-Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Gefilterte, sterile Pipettenspitzen mit maximaler Rückgewinnung in einem wirklich nachhaltigen Verpackungsformat, das den Kunststoffverbrauch pro Kiste um 70% reduziert.
  • Das zum Patent angemeldete Design verwendet 70% weniger Kunststoff als herkömmliche Spitzenständer, was einer Einsparung von 2,7 kg Kunststoff pro Karton entspricht
  • Die Pappe als Grundmaterial kann mit den meisten lokalen Recyclingprogrammen problemlos recycelt werden
  • Hergestellt in den USA in einer nach EnergyStar, ISO 14001 und ISO 13485 zertifizierten Einrichtung
  • Die Kombination aus dem starken Kunststoffdeck und der stabilen Pappbasis ermöglicht das Pipettieren direkt vom HybridRack, sogar mit einem Mehrkanalinstrument
  • Farbcodierte Decks je nach Spitzenvolumen
Das HybridRack-Verpackungsformat ersetzt die Kunststoffbasis des Pipettenspitzengestells durch eine hochwertige, vollständig recycelbare Pappe als Grundmaterial. Es verwendet das Polypropylendeck unserer etablierten und bewährten Produktlinien Axygen MultiRack und Corning DeckWorks in Verbindung mit der neuen Pappe als Grundmaterial, um eine stabile, nachhaltige Pipettierplattform zu schaffen. Endbenutzer können mit einer Ein- oder Mehrkanalpipette direkt aus dem HybridRack pipettieren, ein Spitzengestell aufbrauchen und das HybridRack einfach in der Recyclingtonne am Straßenrand recyceln.
Mit HybridRack entsteht deutlich weniger Abfall aus Pipettenspitzengestellen: Im Vergleich zu herkömmlichen Pipettenspitzengestellen aus Kunststoff spart jede Kiste mit 200-µl-Spitzen im HybridRack-Verpackungsformat 2,7 kg Kunststoff. Bei 1000-µl-Spitzen werden 3,6 kg Kunststoff gespart! Mit HybridRack reduziert Corning die Nachhaltigkeitsarbeit, damit sich die Kunden auf das Wesentliche konzentrieren können: ihre Forschung.
Zertifizierungen: ISO 13485, ISO 14001, EnergyStar.
Verpackung: Verpackt in Axygens neu gestalteter nachhaltiger Verpackungsbox, die weniger Tinte verbraucht und auf 100% recycelter Wellpappe mit einer wässrigen Beschichtung gedruckt ist.