Belüftungszubehör für Entnahmesysteme
Lieferant: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 586.28 EUR
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Belüftungszubehör für Entnahmesysteme
Ventilatoren
Abluftmonitors optional mit Ventilator: Einfache Belüftung und Überwachung des Belüftungssystems für Sicherheitsschränke. Ein Sensor überwacht Luftgeschwindigkeit/-strom und gibt ein visuelles und akustisches Signal ab, wenn der Wert unter den Sollwert fällt. Die komplette Abluftüberwachungseinheit wird im vorab zusammengebauten (gebrauchsfertigen) Zustand geliefert und ist direkt am Schrank angebracht. Der Sollwert für den Luftstrom ist werkseitig voreingestellt und kann durch eine Anpassung des Druckunterschieds individuell eingestellt werden. Zusätzlich zur volumetrischen Flussrate wird auch die Stromversorgung überwacht. Das System umfasst zwei potenzialfreie Kontakte (24 V/2 A) zur Signalübertragung an einen externen Kontrollraum. Im Fall eines Stromausfalls werden die Überwachungssysteme über einen eingebauten Akkumulator vier Stunden lang versorgt. Ein Display mit einfacher Fehleranzeige ermöglicht eine permanente Überwachung gemäß DIN EN 1946-7. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Silberperlenglimmer.
Eigenschaften der Abluftüberwachung: Speichert die letzten 50 Fehlermeldungen, einschließlich Datum, Zeit, Fehlertyp und Menüveränderungen.
– Modernes LED-Display 'Blue Mode' mit Sprachauswahl für Deutsch, Englisch oder Französisch
– Anzeige für Wartungs-/Serviceintervall
– ATEX-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 94/9/EG und Typ-Zertifikat von TÜV Süd
Der Abluftüberwachung umfasst die folgenden zusätzlichen Belüftungsfunktionen: Das Abluftvolumen ist für jede Schrankgröße elektrisch einstellbar.
– Die Abluftüberwachungsfunktion kann ausgeschaltet werden
– Ventilator entspricht DIN EN 14986
– Volumenstrom: 0 bis 72 m³/h (schrittweise)
– RPM 0-2820 1/min (schrittweise)
Belüftungseinheit mit Ventilator:
Für die einfache Belüftung von Sicherheitsschränken Die Belüftungseinheit, die den Ventilator gemäß DIN EN 14986 umfasst, wird vormontiert (gebrauchsfertig) geliefert und ist direkt am Schrank platziert. ATEX-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 94/9/EG und Typ-Zertifikat von TÜV Süd. Das Gerüst besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Silberperlenglimmer.
Mehrstufiges Filterwarnsystem: Einstellbare Überwachung des Druckunterschiedes. Überwachung der Filterelemente und Filterschutz durch Mikroschalter.
Zeitfunktion bis zum nächsten Service gemäß DIN 12927 und EN 13463, Filter muss einmal jährlich gewechselt werden. Der Benutzer muss alle drei Monate den aktivierten Kohlenstofffilter mittels Eingabeprotokoll und Zeitfunktion überwachen.
– Liste der filtrierbaren Substanzen
– Abluftvolumen ist für jede Schrankgröße elektrisch einstellbar
– LED-Display 'Blue Mode' mit Sprachauswahl für Englisch, Deutsch oder Französisch, Warnsystem mit Fehleranzeige von Belüftungsfehlern und elektronischer Protokollierung der Fehlermeldungen
– Zwei potenzialfreie Kontakte (24 V/2 A) zur Signalübertragung
Drehzahl: 0 bis 2820 min⁻¹ (schrittweise, ohne Widerstand), Flussrate: 0 bis 37 m³/h
Erfüllt die Anforderungen gemäß TRbF 20 Anhang L, BGV A1, BGR 132 und TRBS 2153. Ventilator entspricht DIN EN 14986. ATEX-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 94/9/EG und Typ-Zertifikat von TÜV Süd. Erfüllt die Anforderungen an moderne Labore 'green labs' mit höchster Flexibilität in Bezug auf die Installation.
Radialventilatoren: Extrahieren von gesundheitsschädlichen, explosiven Dämpfen und Gasen. Gehäuse mit Wellendichtung aus Polypropylen (PP-FR) - feuerbeständig - hergestellt im Polypropylen-Spritzgussverfahren, Impeller gegen den Uhrzeigersinn mit Schaufelflügeln.
Die Ventilatoren entsprechen DIN EN 14986, sind ATEX-konform und zur universellen Anwendung geeignet.
Der Abluftstrom berührt den Motor nicht. Eine explosionsgeschützte Version ist daher nur innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen notwendig. Im Allgemeinen müssen alle Ventilatoren ATEX-konform sein.
Zertifizierungen: ATEX-konform.