BD Emerald™ Spritzen
Lieferant: BD Medical
307727 307736 307731 303126 303127 303128 307742
613-2943EA 12.8 EUR
613-2943 BDAM307736 BDAM307731 BDAM303126 BDAM303127 BDAM303128 BDAM307742
BD Emerald™ Spritzen
Spritzen Spritzen, medizinisch
Sterile, dreiteilige Einwegspritzen, Zylinder und Kolben aus PP, latexfreier Stopfen. Spritzen mit Luer-Anschluss mit oder ohne Nadel erhältlich. Kombination aus hochwertiger Leistung und geringerer Umweltbelastung.
  • Für den allgemeinen Gebrauch. Spezielle Designmerkmale kommen Ärzten, Patienten und der Umwelt zugute.
  • Grüner Stopfen und deutliche Skalenmarkierungen helfen bei der Einstellung einer genauen Dosis.
  • Durchsichtiger Zylinder ermöglicht klare Sicht auf die Flüssigkeit.
  • Sicherungsring verhindert versehentliches Herausziehen des Kolbens.
  • Flanschgröße und -form für Stabilität und Komfort während der Anwendung.
  • Strukturierter Daumendruck zur Verringerung des Abrutschens während der Verabreichung.
  • Minimiert die Abfallentsorgung – hat bis zu 30% weniger Material als andere Spritzen.
  • Steril, Einmalgebrauch.
  • Naturkautschuklatex ist kein Teil der Materialformulierung.
Bitte beachten BD Emerald™ dreiteilige Spritzen sind nicht für die Verwendung mit Spritzenpumpen vorgesehen.