Heratherm™ Klimakammern
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ESS750 ESG750
390-1712EA 21830 EUR
390-1712 390-1713
Heratherm™ Klimakammern
Prüfkammern Klimakammern
Heratherm™ Umweltkammern bieten außergewöhnliche Umweltkontrolle in einer unkomplizierten Kammer, die einfach zu programmieren und zu verwenden ist.
  • Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und erzielen Sie gleichzeitig hervorragende Ergebnisse mit Inkubatoren von Heratherm, verringertem Wasser- und Energieverbrauch und Peltier-Technologie
  • Wassersparendes Befeuchtungssystem mit integriertem Wassertank und optionalem Anschluss für reines Wasser
  • Peltier-Technologie unterstützt Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit bei geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren
  • Vertikale energiesparende LED-Beleuchtung umfasst UV-Licht und programmierbares Lichtspektrum sowie Tag-/Nachtzyklen
  • Verschiedene Modelle erhältlich, die verschiedene kontrollierte Klimazonen bieten, einschließlich Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Licht und UV-Licht zum Testen und zur CO₂-Inkubation*
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Übertemperaturalarm und Abschaltfunktionen, Türalarme, eingeschränkte Protokollprogrammierung, verschiedene Warnungen und manuelle/automatische Türverriegelung
  • Benutzerfreundliche Funktionen einschließlich doppelter Zugangsöffnungen für maximale Flexibilität und abgerundete Ecken für einfache Reinigung
Diese Kammern mit ihrem eleganten Erscheinungsbild vereinen Ästhetik und präzise Umweltkontrollen mit modernster Technologie. Thermo Scientific™ Heratherm™ Umweltkammern bieten zuverlässige und gleichbleibende Leistung, unterstützt durch Datenerfassung und Validierung für 21 CFR Part 11. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen mit flexiblen Konfigurationen, um den Anforderungen akademischer und industrieller Arbeitsabläufe gerecht zu werden.
Zertifizierungen: UL
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden.
Lieferumfang: Bei diesem großen Artikel wird eine Vor-Ort-Lieferung empfohlen.