Heratherm™ Gekühlte Inkubatoren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
EIS750 EIG750
390-1710EA 16630 EUR
390-1710 390-1711
Heratherm™ Gekühlte Inkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Heratherm™ gekühlte Inkubatoren bieten eine außergewöhnliche Umgebungskontrolle in einer unkomplizierten Kammer, die einfach zu programmieren und zu verwenden ist.
  • Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und erzielen Sie gleichzeitig hervorragende Ergebnisse mit Heratherm CO₂-Inkubatoren, verringertem Wasser- und Energieverbrauch und Peltier-Technologie
  • Wassersparendes Befeuchtungssystem mit integriertem Wassertank und optionalem Anschluss für reines Wasser
  • Peltier-Technologie unterstützt Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit bei geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren
  • Verschiedene Modelle erhältlich, die verschiedene kontrollierte Klimazonen bieten, einschließlich Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Licht und UV-Licht zum Testen und zur CO₂-Inkubation*
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Übertemperaturalarm und Abschaltfunktionen, Türalarme, eingeschränkte Protokollprogrammierung, verschiedene Warnungen und manuelle/automatische Türverriegelung
  • Benutzerfreundliche Funktionen einschließlich doppelter Zugangsöffnungen für maximale Flexibilität und abgerundete Ecken für einfache Reinigung
Diese Kammern mit ihrem eleganten Erscheinungsbild vereinen Ästhetik und präzise Umweltkontrollen mit modernster Technologie. Heratherm™ CO₂-Inkubatoren bieten zuverlässige und konstante Leistung, unterstützt durch Datenerfassung und Validierung für 21 CFR Part 11. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen mit flexiblen Konfigurationen, um den Anforderungen akademischer und industrieller Arbeitsabläufe gerecht zu werden.
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden.
Lieferumfang: Bei diesem großen Artikel wird eine Vor-Ort-Lieferung empfohlen.