qPCR Master Mix Kit
Lieferant: STEMCELL Technologies
Für sondenbasierte Assays und Arrays.
- Effizient, empfindlich und reproduzierbar
- Optimale Leistung bei Verwendung von Standard- oder Schnellzyklusbedingungen
- Ideal für Hochdurchsatzanwendungen und Experimente über Nacht
- Kompatibel mit verschiedenen Echtzeit-qPCR-Instrumenten
qPCR Master Mix ist eine 2X konzentrierte Lösung, die für TaqMan® sondenbasierte, quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) in Echtzeit optimiert ist. Es ist für die Verwendung in Kombination mit genspezifischen Primern (zur Amplifikation von Ziel-cDNA) und fluorogen markierten Sonden vorgesehen, die die 5'-Nukleaseaktivität von Taq-DNA nutzen. Polymerase zur Erzeugung eines Fluoreszenzsignals. Die Akkumulationsrate des Fluoreszenzsignals wird zur Quantifizierung der cDNA und damit zur Bestimmung der in der Originalprobe vorhandenen mRNA-Menge verwendet. qPCR Master Mix enthält eine Hot Start DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl₂, Verstärker und Stabilisatoren. Das qPCR Master Mix Kit enthält außerdem ROX Reference Dye als separate Komponente, wodurch es sowohl mit referenzfarbstoffabhängigen als auch -unabhängigen qPCR-Systemen kompatibel ist.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').