Ubbelohde-Viskosimeter (DIN), mit TC-Sensoren
Lieferant: SI Analytics
285423505 285423485
SCOI285423505EA 1479 EUR
SCOI285423505 SCOI285423485
Ubbelohde-Viskosimeter (DIN), mit TC-Sensoren
Viskosimeter Kapillarviskosimeter
Ubbelohde-Glaskapillarviskosimeter mit TC-Sensoren.
  • Zur Verwendung mit AVS®-Geräten, ausgestattet für thermoelektrische Detektion, z. B. ViscoPump III (TC), VZ 8562 für thermoelektrische Detektion
  • Kein Messständer der AVS®/S-Serie erforderlich
Zertifizierungen: Gemäß DIN 53000-1, Eigenschaften gemäß DIN 51562-1 und ISO 3105.