VWR® Reagenzreservoirs, PP
Lieferant: VWR Collection
613-7288EA 290 EUR
613-7288 613-7295 613-7296 613-7302 613-7303 613-7313 613-7315 613-7316
VWR® Reagenzreservoirs, PP
Reagenz-Reservoirs
Diese Mehrkanal-Reagenzienreservoirs aus Polypropylen sind so konzipiert, dass sie sowohl automatisierte Liquid-Handling-Plattformen als auch manuelle Systeme unterstützen. Das Reservoirdesign entspricht ANSI/SLAS 1-2004, wenn es für Zellkultur- und Immunoassay-Experimente verwendet wird.
  • Für unterschiedliche experimentelle Anforderungen können mehrere Kapazitäten und Well-Anzahlen ausgewählt werden
  • Mehrkanal-Reagenzienreservoirs sind sowohl für 8-Kanal- als auch für 12-Kanal-Pipetten geeignet
  • Rhombische Well-Serie: 96- oder 384-Well-Reagenzienreservoirs am Boden
  • Nicht steril oder durch Bestrahlung sterilisiert, SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Chargenzertifiziert, pyrogenfrei, frei von DNase und RNase
Die Produktabmessungen entsprechen den SBS-Standards und sind hochgradig anpassbar und mit den meisten Automatisierungssystemen kompatibel.
Zertifizierungen: ISO 13485 und ISO 9001.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten