3'-O-Azidomethyl-dCTP
Lieferant: AAT BIOQUEST
3'-O-Azidomethyl-dCTP ist eines der vier essentiellen dNTPs (A, C, G, T), die für die DNA-Sequenzierung durch Synthese (SBS) verwendet werden können.
- Hoch gereinigt
Die DNA-Sequenzierung ist ein grundlegendes Instrument in der biologischen und medizinischen Forschung (insbesondere für die personalisierte Medizin).
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.