Deckel und Dichtungen für Mikroplatten
Lieferant: AGILENT
200856-100 202497-100
AGLS200856-100EA 134 EUR
AGLS200856-100 AGLS202497-100
Deckel und Dichtungen für Mikroplatten
Deckel Deckel für Mikrotiterplatten
Universelle Deckel und Verschlussmatten für quadratische Mikroplatten.
  • Polystyroldeckel in Universalgröße passen auf fast alle Mikroplatten
  • Schwarze Farbe ist effektiv für lichtempfindliche Reagenzien
  • Roboterfreundliches Design
  • Verschlussmatten speziell für optimale Passform für Agilent-Mikroplatten mit quadratischen Vertiefungen entwickelt
  • Mattenmaterial hat eine geringe Durchlässigkeit für Alkohole
Zu den Mikroplattenzubehörteilen von Agilent gehören Deckel und Verschlussmatten für Mikroplatten. Agilent liefert universelle Deckel für Mikroplatten, erhältlich in klarem oder schwarzem Polystyrolharz. Zum Verschließen von Agilent-Mikroplatten mit 24, 48 und 96 quadratischen Vertiefungen sind kundenspezifische Verschlussmatten erhältlich. Diese kundenspezifischen Verschlussmatten sind aus Santoprene geformt, einem chemikalienbeständigen thermoplastischen Elastomer.