Cyanin-3-dUTP [Cy3-dUTP] *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
Dieses Cy3-dUTP-Konjugat kann als rote Fluoreszenzfarbe mit dem Spectrum Orange™-Filterset verwendet werden (Spectrum Orange™ ist das Markenzeichen von Vysis).
- Funktionell gleichwertig mit Cyanin-3-dUTP (Perkin Elmer’s NEL578001EA)
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.