Pipettenköpfe mit Einwegspitzen
Lieferant: AGILENT
G5055G G5056G G5057G
AGLSG5055GEA 40848 EUR
AGLSG5055G AGLSG5056G AGLSG5057G
Pipettenköpfe mit Einwegspitzen
Pipettenspitzen
Agilent-Pipettenköpfe sind so konzipiert, dass sie leicht montiert oder ausgetauscht werden können und den Vorteil bieten, dass sie bei Kollisionen nachsichtiger sind als Köpfe mit Metallspitzen und festen Spitzen, was die Betriebszeit während der Lebensdauer Ihres Instruments erhöht.
  • Entwickelt für den Einsatz in zwei Flüssigkeitsvolumenbereichen: kleine Übertragung (ST) und große Übertragung (LT)
  • Typische %CVs für die Abgabe von 2 µl sind 2,1 % bei Verwendung von DMSO
  • Kompatibel mit den meisten gängigen Laborreagenzien in Biowissenschaften und mit Optimierung können CVs besser als 5 % für viele Flüssigkeitsarten erreicht werden
Pipettenköpfe mit Einwegspitzen können in eine Proben-Well oder eine Reihe von Probenvertiefungen (die eine Ecke enthalten und aneinandergrenzen) aspirieren oder abgeben. Dies wird hauptsächlich für das Cherry-Picking mit einer Spitze und gelegentlich für das Cherry-Picking mit mehreren Spitzen oder Arrays verwendet.
Agilent-Pipettenköpfe und -spitzen mit Einwegspitzen decken einen Pipettiervolumenbereich von 300 nl bis 250 µl mit 5% CV ab. Eine hohe Präzision wird erreicht, indem jeder Kopf für einen bestimmten Teil des Pipettiervolumenbereichs optimiert wird.