Keramischer Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 10 Digital
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
SC20500691 F20500691 SA20500691 SB20500691
VELPSC20500691EA 933 EUR
VELPSC20500691 VELPF20500691 VELPSA20500691 VELPSB20500691
Keramischer Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 10 Digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Leistungsstarker digitaler Heizplattenrührer mit einer äußerst widerstandsfähigen quadratischen Keramikplatte von 26 cm (10“), ideal für Labore, die eine geräumige Arbeitsfläche benötigen. Der AREC 10 Digital bietet fortschrittliche Rühr- und Heizleistung, gewährleistet präzise Temperaturregelung, maximale Zuverlässigkeit, verbesserte Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät hat einen Aluminiumkörper und ein Gehäuse aus Technopolymer.
  • Fortschrittliche Heizplattentechnologie sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität bis 550 °C
  • Präzise Temperaturregulierung des Mediums mit PT100/PT1000-Fühler (±1 °C) und digitalem VTF-Thermoregler (±0,5 °C)
  • Temperaturregulierungsbereich von Raumtemperatur bis 350 °C
  • Bürstenloser Motor sorgt für Leistung und Widerstandsfähigkeit über lange Zeit
  • Rühren von bis zu 25 L Volumen (H₂O) von 100 bis 1500 min⁻¹ (U/min)
  • SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
  • Die robuste 260-cm-Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen
  • Eine Warnmeldung „Heiße Oberfläche“ wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch im inaktiven Zustand
Verwendete Materialien: Aluminiumkörper, Gehäuse aus Technopolymer
Zertifizierungen: CE; CB; cNEMKOus.
Lieferumfang: Erhältlich als AREC 10 Digital oder als AREC 4 Digital System mit PT100-Fühler oder digitalem VTF-Thermoregler.