Keramischer Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 4 Digital
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
SC20500671 SA20500671 SB20500671 F20500671
VELPSC20500671EA 598 EUR
VELPSC20500671 VELPSA20500671 VELPSB20500671 VELPF20500671
Keramischer Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 4 Digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Leistungsstarker digitaler Heizplattenrührer mit einer 10 cm (4“) Keramikplatte, der eine präzise Temperaturregulierung des Mediums, hohe Sicherheit und maximale Zuverlässigkeit garantiert. Der AREC 4 Digital hat ein Aluminiumgehäuse und ein Gehäuse aus Technopolymer und bietet eine präzise Temperaturregelung, fortschrittliche Rühr- und Heizleistung, verbesserte Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit. Die kompakte Stellfläche macht ihn zu einer unverzichtbaren Lösung für Labore mit begrenztem Platzangebot.
  • Fortschrittliche Heizplattentechnologie sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität bis 550 °C
  • Präzise Temperaturregulierung des Mediums mit PT100/PT1000-Fühler (±1 °C) und digitalem VTF-Thermoregler (±0,5 °C)
  • Temperaturregulierungsbereich von Raumtemperatur bis 350 °C
  • Bürstenloser Motor sorgt für Leistung und Widerstandsfähigkeit über lange Zeit
  • Rühren von bis zu 5 L Volumen (H₂O) von 100 bis 1500 min⁻¹ (U/min)
  • SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
  • Die robuste 10-cm-Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen
  • Eine Warnmeldung „Heiße Oberfläche“ wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch im inaktiven Zustand
Verwendete Materialien: Aluminiumkörper, Gehäuse aus Technopolymer
Zertifizierungen: CE; CB; cNEMKOus.
Lieferumfang: Verfügbar als AREC 4 Digital oder als AREC 4 Digital System mit PT100-Fühler oder digitalem VTF-Thermoregler.