ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, JALQUARTZ
Lieferant: Jallatte
JIJI512/35 JIJI512/36 JIJI512/37 JIJI512/38 JIJI512/39 JIJI512/40 JIJI512/41 JIJI512/42 JIJI512/43 JIJI512/44 JIJI512/45 JIJI512/46 JIJI512/47 JIJI512/48
JALCJIJI512/35EA 117 EUR
JALCJIJI512/35 JALCJIJI512/36 JALCJIJI512/37 JALCJIJI512/38 JALCJIJI512/39 JALCJIJI512/40 JALCJIJI512/41 JALCJIJI512/42 JALCJIJI512/43 JALCJIJI512/44 JALCJIJI512/45 JALCJIJI512/46 JALCJIJI512/47 JALCJIJI512/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, JALQUARTZ
Schuhe und Stiefel
Loafer-Sicherheitsschuh mit MAXI-Soft Duo Anti-Ermüdungstechnologie für Arbeitsplätze, an denen man lange stehen muss (aufrechte oder anhaltende Tätigkeit).
  • Obermaterial aus recycelter Mikrofaser
  • PU/PU-Sohle BioMass Balance von BASF®
  • ESD/dissipativ
  • Zehenkappe Typ B und Zwischensohle aus Polymer sind nicht metallisch
  • Innensohle aus nicht gewebtem Textil ESD
  • Fersenversteifung zur Verstärkung des Fersensitzes
Sicherheitsschuh, der elektronische Geräte vor elektrostatischen Entladungsphänomenen schützt. Oberteil aus recycelter Mikrofaser (40% recyceltes Polyamid). Weiße Farbe. Oberteil gefüttert mit atmungsaktivem 3D Surf-Netz (66% recyceltes Polyamid) mit Wabenstruktur zur Verbesserung der peripheren Belüftung des Fußes, trocknet schnell. Gepolsterter ergonomischer Kragen aus kompaktem, flexiblem Schaumstoff, gefüttert für zusätzlichen Komfort und besseren Schutz von Knöchel und Achillessehne.
BASF® PU/PU-Sohle BMB, BioMass Balance-zertifiziert EU-REDcert² mit urbanem Sportdesign, linearem Profil und hervorragender Rutschfestigkeit. Extrem leichte und flexible Stützbasis.
Erreichen Sie durch einen unabhängig zertifizierten Ansatz eine 100-prozentige Substitution fossiler Ressourcen durch erneuerbare, nachhaltige Rohstoffe, was zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen führt – und das alles bei Beibehaltung der gleichen Eigenschaften und des gleichen Qualitätsniveaus wie bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen.
Zertifizierungen: Elektrostatisch ableitende Schuhe ESD Umweltklasse II, geprüft nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1.