Magicard™ 300-Drucker
Lieferant: Brady
321944 321939 321937 321940 321938 321941 321942 321943
BRDY321944EA 1580 EUR
BRDY321944 BRDY321939 BRDY321937 BRDY321940 BRDY321938 BRDY321941 BRDY321942 BRDY321943
Magicard™ 300-Drucker
Drucker Document Printers
Der robuste, langlebige und zuverlässige Magicard 300-Drucker ist perfekt für Schulen, Universitäten und mittelgroße Unternehmen, die mehr als 10000 Karten pro Jahr drucken. Sie können sich auf die Magicard™ 300-Drucker für sicheren und zuverlässigen Ausweisdruck verlassen.
  • Hochwertiger Druck
  • Vertrauenswürdige Identität
  • Mit transparenten Karteneingabe- und -ausgabemagazinen können Sie Ihre Druckaufträge in Stapeln ausführen und behalten immer den Überblick darüber, wie viele Karten übrig sind
  • Digital Shredding™
  • Bedrohungsschutz
  • Thermotransferdrucktechnologie
  • Holokote, Holopatch visuelle Sicherheit
  • 720 Monochrom-Druckgeschwindigkeit (pro Stunde)
  • 160 Farbdruckgeschwindigkeit (pro Stunde)
Der Magicard 300 Duo-Drucker ist ein beidseitiger Drucker, der Karten beidseitig in Farbe mit YMCKO-Film druckt oder Farbe auf der Vorderseite und Schwarz auf der Rückseite mit YMCKOK-Folie. Der Magicard 300 Uno-Drucker druckt nur einseitig.
Der Drucker bietet ein breites Farbspektrum und eine Druckauflösung von 300×300 dpi, ideal für Fotos auf Ausweisen und eine genauere Darstellung von Firmenlogos und anderen Bildern.
Ein HoloKote®-Sicherheitswasserzeichen kann auf die gesamte Oberfläche der Karte gedruckt werden. Der Magicard 300-Drucker wird mit vier Standardmodellen geliefert und ermöglicht Ihnen, vier benutzerdefinierte Modelle hinzuzufügen, beispielsweise Ihr Firmenlogo oder ein anderes einzigartiges Sicherheitsdesign. Nachdem die Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, werden sie fragmentiert, wodurch sie nicht wiederherstellbar sind und nicht auf dem Drucker gespeichert werden können.
Es werden Sicherheitsscans anhand der National Vulnerabilities Database durchgeführt und das Gerät regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Druckersoftware und die zugehörige Systemkonfiguration den höchsten Sicherheitsstufen entsprechen.
Anwendungen: Etikettierung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Einrichtungsidentifikation, Sicherheitsidentifikation, allgemeine Identifikation.
Zertifizierungen: Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863, UKCA.
Lieferumfang: Dieser Magicard 300-Drucker wird mit einem Zufuhrfach für Karten, einem Kartenausgabefach, einem Netzteil (mit Kabeln für UK und die EU), einem USB-Kabel, einer Reinigungskarte und einer Kurzanleitung geliefert.