Handschuhe, Nitril, puderfrei, Coverfeel Touch
Lieferant: Medicom
1140-C 1140-D 1140-E 1140-A 1140-B
HOPE1140-CEA 156 EUR
HOPE1140-C HOPE1140-D HOPE1140-E HOPE1140-A HOPE1140-B
Handschuhe, Nitril, puderfrei, Coverfeel Touch
Handschuhe
Kolmi Coverfeel Touch-Handschuh Klasse I – Persönliche Schutzausrüstung, Nitril, puderfrei und mit texturierten Fingerspitzen.
  • Beschleunigerfrei zur Begrenzung von Allergien des Typs IV
  • Ultra-bequemer Handschuh und schnelleres Anziehen dank der Polymerbeschichtung auf der Innenseite
  • Große Elastizität und gute Fingerfertigkeit
  • Rutschfeste Textur für hervorragenden Halt und Handhabung von Objekten
  • Hergestellt in Frankreich
Empfohlen für medizinische, industrielle und Lebensmittelumgebungen
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B, ASTM D6978-05, EN ISO 374-5:2016.