Wasserabscheider
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
-90-10292914 -90-10292919 03829010292919 03829010292914
NEUB-90-10292914EA 433 EUR
NEUB-90-10292914 NEUB-90-10292919 NEUB03829010292919 NEUB03829010292914
Wasserabscheider
Destillationsbauteile Destillations-Bausätze
Wasserabscheider aus Borosilikatglas 3.3.
  • Graduierung 10 ml in 1/10, 0-Punkt am Hahn
  • Mit 2-Wege-Hahn