ACCUSPIN™-Zentrifugenröhrchen, steril, Polypropylen
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
A1805-20EA A2055-10EA
A1805-20EAEA 184 EUR
A1805-20EA A2055-10EA
ACCUSPIN™-Zentrifugenröhrchen, steril, Polypropylen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
ACCUSPIN™-Röhrchen sind strahlensterilisierte Röhrchen mit einer Barriere aus Polyethylen hoher Dichte.
  • Steril, bestrahlt
  • Ideal für hämatologische und histologische Anwendungen
ACCUSPIN™-Röhrchen sind für die Verwendung mit dem Dichtegradienten-Trennmedium Histopaque™ -1077 vorgesehen:
- zur Isolierung von Lymphozyten und anderen mononukleären Zellen
- zur Isolierung von aus Nabelschnurblut gewonnenen endothelialen Vorläuferzellen
- zur Isolierung mononukleärer Zellschichten aus Knochenmarkproben
- geeignet zur Reinigung von menschlichem Knochenmarkaspirat zur Untersuchung des therapeutischen Werts von BET-Inhibitoren bei akuter myeloischer Leukämie