Millenium Grip Antirutsch-Überschuhe
Lieferant: MILLE S.A.S
MLOGN-L MLOGN-M MLOGN-S MLOGN-XL
MILEMLOGN-LEA 31.4 EUR
MILEMLOGN-L MILEMLOGN-M MILEMLOGN-S MILEMLOGN-XL
Millenium Grip Antirutsch-Überschuhe
Schuhe und Stiefel
Millenium Grip wasserdichte und rutschfeste Überschuhe für nasse und ölige Böden, ultraleicht und nicht magnetisch.
  • TPU wasserdichter Überschuh
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Ohne Zehenkappe
  • Ohne durchtrittsichere Zwischensohle
  • Wiederverwendbar, kann von mehr als einer Person getragen werden => leicht zu waschen
  • Exklusives Design, vermeidet Verstopfen durch Schmutz
  • Hochleistungsgriff, perfekt für rutschige, nasse und ölige Böden
  • TPU-Laufsohle
  • Rutschfestigkeit:Rutschfestigkeit: SRC
  • FO: Heizölbeständige Sohle
  • Amagnetisch (ohne Metall)
  • Laufsohle abrieb- und kohlenwasserstoffbeständig
  • Elastizität
  • Sohle: Wasserdichtes und waschbares TPU
Industrie: Logistik, Dienstleistungen, Verwaltung, Hygiene - Lebensmittelindustrie, Gastronomie.
Nettogewicht pro Paar: 590 g.
Zertifizierungen: FO SRC, EN ISO 20344